Learn More
Ácido 2,2-di-n-propilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459813 10 g 10 g
11484120 25 g 25 g
11469813 50 g 50 g
11479813 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11459813 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12962.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-66-1
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00002672
Clave InChI NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
Nombre IUPAC ácido 2-propilpentanoico
SMILES CCCC(CCC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Di-n-propylacetic acid
Densidad 0.905
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Weak, Characteristic
Índice de refracción 1.425
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1750447
Índice Merck 14,9913
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Di-n-propylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Valproate