Learn More
2,2-Di-n-propilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312746 25 g 25 g
11302746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08847.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2430-27-5 | C8H17NO | 143.23 g/mol
It is employed as an antiepileptic drug. It is hydrolyzed quickly to VPA in vivo, but has intrinsic anticonvulsant activity. Also a reactant used in the synthesis of mutual prodrugs containing bio-cleavable and drug releasable disulfide linkers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un medicamento antiepiléptico. Se hidroliza rápidamente con VPA in vivo, pero tiene actividad anticonvulsiva intrínseca. También es un reactivo utilizado en la síntesis de profármacos mutuos que contienen enlazadorr de disulfuro bioescindible y liberable del fármaco.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, dimetilsulfóxido y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2430-27-5
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.23
Número MDL MFCD00051534
Clave InChI OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valpromide, depamide, dipropylacetamide, valpramide, 2-propylpentamide, 2-propylvaleramide, pentanamide, 2-propyl, 2,2-di-n-propylacetamide, 2-ethylvaleramide, propyl-2 valeramide
PubChem CID 71113
ChEBI CHEBI:74562
Nombre IUPAC 2-propilpentanamida
SMILES CCCC(CCC)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Di-n-propylacetamide
Punto de fusión 123°C to 127°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1750444
Índice Merck 14,9914
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 97%