Learn More
Ácido 2-(2-ciclopropiletinil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Cyclopropylethynyl)benzoic Acid |
| CAS | 1313028-09-9 |
| Fórmula molecular | C12H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)11-4-2-1-3-10(11)8-7-9-5-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C#CC2CC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-ciclopropiletinil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0681 |