Learn More
2-[(2-ciclopentilfenoxi)metil]-oxirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Cyclopentylphenoxy)methyl]-oxirane |
| CAS | 118629-68-8 |
| Fórmula molecular | C14H18O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-[(2-Cyclopentylphenoxy)methyl]-oxirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O2/c1-2-6-11(5-1)13-7-3-4-8-14(13)16-10-12-9-15-12/h3-4,7-8,11-12H,1-2,5-6,9-10H2/t12-/m0/s1 |
| SMILES | C(Oc1ccccc1C2CCCC2)[C@@H]3CO3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2-ciclopentilfenoxi)metil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 218.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1307 |