Learn More
2-[(2-ciclopentilfenoxi)metil]-oxirano, TRC
Código de producto. 30352212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30352212 500 mg
1 options
Código de producto. 30352212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC991370500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Cyclopentylphenoxy)methyl]-oxirane
CAS 118629-68-8
Fórmula molecular C14H18O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (S)-[(2-Cyclopentylphenoxy)methyl]-oxirane
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O2/c1-2-6-11(5-1)13-7-3-4-8-14(13)16-10-12-9-15-12/h3-4,7-8,11-12H,1-2,5-6,9-10H2/t12-/m0/s1
SMILES C(Oc1ccccc1C2CCCC2)[C@@H]3CO3
Nombre IUPAC (2S)-2-[(2-ciclopentilfenoxi)metil]oxirano
Peso molecular (g/mol) 218.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1307