Learn More
Ácido 2-(2-Ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetiloxi)acético, TRC
Código de producto. 30350108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350108 1 g -
30352157 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9880801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797008-83-3
Fórmula molecular C16H20O5
Peso molecular (g/mol) 292.33
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetoxi)acético
SMILES OC(COC(C(C1CCCCC1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyloxy)acetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O5/c17-14(18)11-21-15(19)16(20,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,13,20H,2,5-6,9-11H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.13