Learn More
2-(2-cianofenil)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Cyanophenyl)benzonitrile |
| CAS | 4341-02-0 |
| Fórmula molecular | C14H8N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8N2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H |
| SMILES | N#Cc1ccccc1c2ccccc2C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cianofenil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0687 |