Learn More
2-(2-cianofenil)-1,3,2-dioxaborinano, TRC
Código de producto. 30350849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
30350849 25 g
1 options
Código de producto. 30350849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98767525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Cyanophenyl)-1,3,2-dioxaborinane
CAS 172732-52-4
Fórmula molecular C10H10BNO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10BNO2/c12-8-9-4-1-2-5-10(9)11-13-6-3-7-14-11/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES N#Cc1ccccc1B2OCCCO2
Nombre IUPAC 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-il)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 187
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0805