Learn More
2-(2-cianofenil)-1,3,2-dioxaborinano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Cyanophenyl)-1,3,2-dioxaborinane |
| CAS | 172732-52-4 |
| Fórmula molecular | C10H10BNO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10BNO2/c12-8-9-4-1-2-5-10(9)11-13-6-3-7-14-11/h1-2,4-5H,3,6-7H2 |
| SMILES | N#Cc1ccccc1B2OCCCO2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-il)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0805 |