Learn More
Éster metílico del ácido 2-[[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]amino]-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]amino]-3-nitro-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 139481-28-0 |
| Fórmula molecular | C22 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-[[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate, Candesartan nitro impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17N3O4/c1-29-22(26)19-7-4-8-20(25(27)28)21(19)24-14-15-9-11-16(12-10-15)18-6-3-2-5-17(18)13-23/h2-12,24H,14H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1NCc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metilamino]-3-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 387.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.1219 |