Learn More
2-(2-cloropiridin-4-il)-6,7-dihidro-1H-pirrolo[3,2-c]piridin-4(5H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloropyridin-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 724726-05-0 |
| Fórmula molecular | C12H10ClN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Chloropyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one, 2-(2-Chloropyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN3O/c13-11-5-7(1-3-14-11)10-6-8-9(16-10)2-4-15-12(8)17/h1,3,5-6,16H,2,4H2,(H,15,17) |
| SMILES | ClC1=CC(C2=CC3=C(CCNC3=O)N2)=CC=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloropiridin-4-il)-1,5,6,7-tetrahidro-4H-pirrolo[3,2-c]piridin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 247.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.05 |