Learn More
2-(2-clorofenil)oxirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chlorophenyl)oxirane |
| CAS | 62717-50-4 |
| Fórmula molecular | C8H7ClO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-(epoxyethyl)-benzene, (2-Chlorophenyl)-oxirane, (2-Chlorophenyl)oxirane, 2-(2-Chlorophenyl)oxirane, 2-Chlorostyrene Oxide, o-Chlorophenyloxirane, o-Chlorostyrene Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c9-7-4-2-1-3-6(7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1C2CO2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-clorofenil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 154.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0185 |