Learn More
Ácido 2-[(2-clorofenil)amino]-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Chlorophenyl)amino]-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 38120-54-6 |
| Fórmula molecular | C13H9ClN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chlorophenyl)-3-nitroanthranilic Acid, 2'-Chloro-6-nitrodiphenylamine-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClN2O4/c14-9-5-1-2-6-10(9)15-12-8(13(17)18)4-3-7-11(12)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC(N(=O)=O)=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-((2-clorofenil)amino)-3-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 292.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.03 |