Learn More
2-(2-Clorofenil)-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30360175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360175 100 mg
30353427 10 mg
30354910 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC723015100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1018498-30-0
Fórmula molecular C14 H10 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 275.687
Sinónimo 2-(2-Chlorophenyl)-1,3-Benzoxazole-5-Carboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-5-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc2OC(Nc2c1)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.035