Learn More
2-(2-Clorofenil)-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.035 |