Learn More
Ácido 2-(2-clorofenoxi)propiónico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311864 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30311864 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11557500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
CAS 25140-86-7
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C9 H9 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Propionic acid, 2-(o-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(o-Chlorophenoxy)propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(Oc1ccccc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-clorofenoxi)propanoico
Peso molecular (g/mol) 200.619
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200,024 g/mol