Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10181032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10181032 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10141082 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10595364 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10181032 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03300CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 26378-53-0
Fórmula molecular C8H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 171.624
Número MDL MFCD00125294
Clave InChI NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735788
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenoxi)etanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
% mín. CAS 97.0
Cantidad 250 mg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal ClC6H4O(CH2)2NH2
Sinónimo 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.63
Porcentaje de pureza 97%