Learn More
2-(2-Clorofenoxi)etilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480260 1 g 1 g
11470260 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50704.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26378-53-0
Fórmula molecular C8H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 171.624
Número MDL MFCD00125294
Clave InChI NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
PubChem CID 2735788
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenoxi)etanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
Punto de fusión 39°C to 40°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Punto de ebullición 150°C to 153°C (18 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.63
Porcentaje de pureza 95%