Learn More
Clorhidrato de 2-(2-clorofenoxi)etanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753483 10 g 10 g
10455332 1 g 1 g
10001984 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05621EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 58403-03-5
Fórmula molecular C8H10Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 221.08
Número MDL MFCD00173805
Clave InChI WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenoxi)etanimidamida; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.09
Porcentaje de pureza 97%