Learn More
2-[(2-Cloroetil)sulfonil]-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10421553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421553 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10421553 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07960DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Chloroethyl)sulfonyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 243643-97-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H7ClF3NO2S
Número MDL MFCD00099609
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethanesulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethylsulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethyl sulphonyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl
Clave InChI VACOIIVHOIMMEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)CCCl
Nombre IUPAC 2-(2-cloroetilsulfonil)-5-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 273.654
PubChem CID 2779640
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.66
Porcentaje de pureza 97%