Learn More
2-(2-cloroetil-d4)-1H-isoindol-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloroethyl-d4)-1H-isoindole-1,3-dione |
| CAS | 1252995-10-0 |
| Fórmula molecular | C10H4D4ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Chloroethyl-1,1,2,2-d4)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0495 |