Learn More
2-(2-cloroetoxi)-N-(4-nitrofenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30364158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30364158 250 mg
1 options
Código de producto. 30364158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365725250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide
CAS 811450-82-5
Fórmula molecular C10H11ClN2O4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)COCCCl)cc1
Nombre IUPAC 2-(2-cloroetoxi)-N-(4-nitrofenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 258.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0407