Learn More
2-(2-cloroetoxi)-N-(4-nitrofenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 811450-82-5 |
| Fórmula molecular | C10H11ClN2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)COCCCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloroetoxi)-N-(4-nitrofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 258.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0407 |