Learn More
2-(2-cloroetoxi)-N-(4-nitrofenil)acetamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide-d4 |
| CAS | 1329612-84-1 |
| Fórmula molecular | C10H7D4ClN2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)COCCCl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloroetoxi)-N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 262.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0658 |