Learn More
Ácido 2-(2-cloroetoxi)etilfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid |
| CAS | 69404-51-9 |
| Fórmula molecular | C4H10O4PCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [2-(2-Chloroethoxy)ethyl]phosphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10ClO4P/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8/h1-4H2,(H2,6,7,8) |
| SMILES | OP(=O)(O)CCOCCCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-cloroetoxi)etilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0005 |