Learn More
2-(2-Cloroetoxi)etanol, TRC
Código de producto. 30008669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30008669 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30008669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36574050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-89-7
Fórmula molecular C4 H9 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 124.566
Sinónimo Ethanol, 2-(2-chloroethoxy)-, 2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl chloride, 2-(2'-Chloroethoxy)ethanol, 2-(Chloroethoxy)ethanol, 2-Chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, 2-[(2-Chloroethyl)oxy]ethanol, 5-Chloro-3-oxa-1-pentanol, Diethylene glycol monochlorohydrin, Diglycol chlorohydrin, Ethylene glycol mono(2-chloroethyl) ether, NSC 2648
Nombre IUPAC 2-(2-cloroetoxi)etanol
SMILES OCCOCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0291