Learn More
2-(2-cloroetoxi)etanol, Mikromol™
Descripción
2-(2-cloroetoxi)etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloroethoxy)ethanol |
| CAS | 628-89-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(2-Chloroethoxy)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H9 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanol, 2-(2-chloroethoxy)-, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl chloride, 2-(2'-Chloroethoxy)ethanol, 2-(Chloroethoxy)ethanol, 2-Chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, 2-[(2-Chloroethyl)oxy]ethanol, 5-Chloro-3-oxa-1-pentanol, Diethylene glycol monochlorohydrin, Diglycol chlorohydrin, Ethylene glycol mono(2-chloroethyl) ether, NSC 2648 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2 |
| SMILES | OCCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloroetoxi)etanol |
| Mostrar más |