Learn More
2-(2-Cloroetoxi)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434394 250 g 250 g
11424394 50 g 50 g
11414394 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434394 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13074.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
2-(2-Chloroethoxy)ethanol is employed in the preparation of o-nitrophenylbromoacetaldehyde bis-2-(2-chloroethoxy)-ethyl acetal, quetiapine and 2-(2-azidoethoxy)ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(2-cloroetoxi)etanol se emplea en la preparación de o-nitrofenilbromoacetaldehído bis-2-(2-cloroetoxi)-etílico acetal, quetiapina y 2-(2-azidoetoxi)etanol.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-89-7
Fórmula molecular C4H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 124.56
Número MDL MFCD00002870
Clave InChI LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
Nombre IUPAC 2-(2-cloroetoxi)etanol
SMILES OCCOCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Densidad 1.18
Punto de ebullición 185°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Fórmula lineal ClCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4535
Cantidad 250 g
Beilstein 506015
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Chloroethoxy)ethanol