Learn More
2-(2-Cloroetoxi)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656572 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10194470 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172262500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-89-7
Fórmula molecular C4H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 124.56
Número MDL MFCD00002870
Clave InChI LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
Nombre IUPAC 2-(2-cloroetoxi)etanol
SMILES OCCOCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 180°C to 185°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4519 to 1.4539
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 467
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with ethyl alcohol and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2