Learn More
2-(2-cloroetoxi)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloroethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 82097-01-6 |
| Fórmula molecular | C8H10NO3SCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO3S/c9-5-6-13-7-3-1-2-4-8(7)14(10,11)12/h1-4H,5-6H2,(H2,10,11,12) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)OCCCl)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloroetoxi)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 235.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.007 |