Learn More
Cloruro de 2-(2-cloroetoxi)acetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloroethoxy)acetyl Chloride |
| CAS | 39229-33-9 |
| Fórmula molecular | C4 H6 Cl2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6Cl2O2/c5-1-2-8-3-4(6)7/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCOCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-(2-cloroetoxi)acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.9745 |