Learn More
2-(2-clorobenzoiloxi)acetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chlorobenzoyloxy)acetophenone |
| CAS | 84634-61-7 |
| Fórmula molecular | C15H11ClO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Acetylphenyl 2-Chlorobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClO3/c1-10(17)11-6-3-5-9-14(11)19-15(18)12-7-2-4-8-13(12)16/h2-9H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-clorobenzoato de (2-acetilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 274.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0397 |