Learn More
Ácido 2-(2-Cloro-6-metilfenoxi)acético, TRC
Código de producto. 30137411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137411 100 mg 100 miligramos
30010669 10 mg 10 miligramos
30010909 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC385428100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19094-75-8
Fórmula molecular C9H9O3Cl
Peso molecular (g/mol) 200.61
Sinónimo 2-Chloro-6-methylphenoxyacetic Acid, 2-(2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic acid (ACI), Acetic acid, (2-chloro-6-methylphenoxy)- (9CI), Acetic acid, [(6-chloro-o-tolyl)oxy]- (8CI), (2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic acid, (2-Methyl-6-chlorophenoxy)acetic acid, (6-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid, NSC 190539
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(2-cloro-6-metilfenoxi)acético
SMILES Cc1cccc(Cl)c1OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6-3-2-4-7(10)9(6)13-5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.024