Learn More
2-(2-cloro-6-fluorobenciltio)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline |
| CAS | 646989-63-1 |
| Fórmula molecular | C13H11ClFNS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClFNS/c14-10-4-3-5-11(15)9(10)8-17-13-7-2-1-6-12(13)16/h1-7H,8,16H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1SCc2c(F)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-cloro-6-fluorofenil)metilsulfanil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 267.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0285 |