Learn More
2-[2-Cloro-5-(trifluorometil)piridin-4-ilamino]-N-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide |
| CAS | 1061358-71-1 |
| Fórmula molecular | C14H11ClF3N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]amino]-N-methylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClF3N3O/c1-19-13(22)8-4-2-3-5-10(8)21-11-6-12(15)20-7-9(11)14(16,17)18/h2-7H,1H3,(H,19,22)(H,20,21) |
| SMILES | CN=C(O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)ncc2C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[2-cloro-5-(trifluorometil)piridin-4-il]amino]-N-metilbencenocarboximídico |
| Peso molecular (g/mol) | 329.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0543 |