Learn More
2-[2-Cloro-5-(trifluorometil)piridin-4-ilamino]-N-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30351538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30351538 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30351538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42198525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide
CAS 1061358-71-1
Fórmula molecular C14H11ClF3N3O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-[[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]amino]-N-methylbenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClF3N3O/c1-19-13(22)8-4-2-3-5-10(8)21-11-6-12(15)20-7-9(11)14(16,17)18/h2-7H,1H3,(H,19,22)(H,20,21)
SMILES CN=C(O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)ncc2C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-[[2-cloro-5-(trifluorometil)piridin-4-il]amino]-N-metilbencenocarboximídico
Peso molecular (g/mol) 329.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0543