Learn More
Ácido 2-(2-cloro-4-yodofenilamino)-3,4-difluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30362170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362170 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30362170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36721025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid
CAS 303175-44-2
Fórmula molecular C13 H7 Cl F2 I N O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1Nc2ccc(I)cc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-cloro-4-yodoanilino)-3,4-difluorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 409.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.9178