Learn More
2-(2-Cloro-3,4-dimetoxifenil)etanamina, TRC
Código de producto. 30350218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30350218 500 mg
1 options
Código de producto. 30350218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367770500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine
CAS 67287-36-9
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzeneethanamine (ACI), 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine, 2-Chloro-3,4-dimethoxyphenethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14ClNO2/c1-13-8-4-3-7(5-6-12)9(11)10(8)14-2/h3-4H,5-6,12H2,1-2H3
SMILES ClC1=C(CCN)C=CC(OC)=C1OC
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-3,4-dimetoxifenil)etan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 215.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.07