Learn More
2'-2'-Cloro-2-fenilacetofenona, TRC
Código de producto. 30367720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367720 500 mg -
30368245 100 mg -
30351236 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC386038500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72867-72-2
Fórmula molecular C14H11ClO
Peso molecular (g/mol) 230.69
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)-2-feniletano
SMILES Clc1ccccc1C(=O)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-2'-Chloro-2-phenylacetophenone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClO/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0498