Learn More
2-(2-cloro-2-nitropropoxi)tetrahidro-2H-pirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloro-2-nitropropoxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 86958-48-7 |
| Fórmula molecular | C8H14ClNO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14ClNO4/c1-8(9,10(11)12)6-14-7-4-2-3-5-13-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(Cl)(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloro-2-nitropropoxi)oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 223.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0611 |