Learn More
Clorhidrato de 2-(2-cloro-1-iminoetil)-1,3,5-bencenotriol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol Hydrochloride |
| CAS | 468721-11-1 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO3 . HCll |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3,5-Benzenetriol, 2-(2-chloro-1-iminoethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,3,5-Benzenetriol, 2-(2-chloro-1-iminoethyl)-, hydrochloride (9CI), 2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO3.ClH/c9-3-5(10)8-6(12)1-4(11)2-7(8)13;/h1-2,10-13H,3H2;1H |
| SMILES | Cl.Oc1cc(O)c(C(=N)CCl)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloroetanimidoil)benceno-1,3,5-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 238.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.9959 |