Learn More
Ácido 2-(2-carboxivinIl)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11319135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319135 250 mg 250 miligramos
11309135 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16368.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374105-86-9
Fórmula molecular C9H9BO4
Peso molecular (g/mol) 191.977
Número MDL MFCD02093067
Clave InChI OPFDGNUJQALQFL-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-2-carboxyvinyl benzeneboronic acid, 2-boronocinnamic acid, 3-2-boronophenyl acrylic acid, e-3-2-boronophenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-boronophenyl acrylic acid, 2e-3-2-dihydroxyboranyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-2-carboxyvinylbenzene boronic acid, 2-2-carboxyvinyl phenylboronic acid, 2-2-carboxy-vinyl-phenylboronic acid, e-3-2-boronophenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 6158001
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(2-boronofenil)prop-2-enoico
SMILES B(C1=CC=CC=C1C=CC(=O)O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(2-Carboxyvinyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 170°C to 172°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.98
Porcentaje de pureza 98%