Learn More
Ácido 2-(2-carbamoilfenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Carbamoylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 23362-56-3 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3/c10-9(13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)12/h1-4H,5H2,(H2,10,13)(H,11,12) |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-carbamoilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 179.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.058 |