Learn More
2-(2-butilamino)etanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Butylamino)ethanol |
| CAS | 35265-04-4 |
| Fórmula molecular | C6H15NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(sec-Butylamino)-ethanol, 2-[(1-Methylpropyl)amino]ethanol, Alpamine N 41, N-(2-Hydroxyethyl)-N-(butan-2-yl)amine, NSC 128123, sec-Butylmonoethanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-6(2)7-4-5-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)NCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(butan-2-ilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 117.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.1154 |