Learn More
2-(2-butil)-4-{4-[4-(4-metiloxi-fenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-ona, TRC
Código de producto. 30340271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340271 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30340271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6933202.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 252964-68-4
Fórmula molecular C23 H29 N5 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, Itraconazole Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N5O2/c1-4-18(2)28-23(29)27(17-24-28)21-7-5-19(6-8-21)25-13-15-26(16-14-25)20-9-11-22(30-3)12-10-20/h5-12,17-18H,4,13-16H2,1-3H3
SMILES CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC)cc4
Nombre IUPAC 2-butan-2-il-4-[4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]fenil]-1,2,4-triazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 407.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.2321