Learn More
Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo, TRC
Código de producto. 30347910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347910 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30347910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB695680100ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol-monobutylether acetate
CAS 124-17-4
Fórmula molecular C10 H20 O4
Cantidad 100 mL
Sinónimo Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ABG, Butasol V, Butoxyethoxyethyl acetate, Butyl carbitol acetate, Butyl diethylene glycol acetate, Butyl diglycol acetate, DE Acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diglycol monobutyl ether acetate, Hykleen 340, NSC 5175, NSC 6570
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 204.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1362