Learn More
2-[[3-(trifluorometil)fenil]amino]benzoato de 2-(2-butoxietoxi)etilo, Mikromol™
Código de producto. 17983366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17983366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17983366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0105.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[[3-(trifluorometil)fenil]amino]benzoato de 2-(2-butoxietoxi)etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
CAS 2200281-00-9
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 F3 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Etofenamate Imp. E (EP), 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Etofenamate Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de 2-(2-butoxietoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 425.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1814 g/mol