Learn More
2-(2-Butoxietoxi)etanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10775041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10775041 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10763144 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11984721 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10775041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.20€
    36.65€ / 1 litros
    Ahorro 7.55€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-34-5
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.23
Clave InChI OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
Nombre IUPAC 2-(2-butoxietoxi)etanol
SMILES CCCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -68.0°C
Densidad 0.9550g/mL
Punto de ebullición 231.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 1 L
Beilstein 01,IV,2394
Índice Merck 15,3133
Gravedad específica 0.955
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with oils, miscible with most common organic solvents
Viscosidad 6.16 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2