Learn More
Ácido 2-(2-butoxietoxi)acético, TRC
Código de producto. 30240782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240782 50 mg 50 miligramos
30240486 500 mg 500 miligramos
30240895 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41574350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82941-26-2
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Sinónimo (2-Butoxyethoxy)acetic acid, (2-n-Butoxyethoxy)acetic acid, 3,6-Dioxadecanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-butoxietoxi)acético
SMILES CCCCOCCOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Butoxyethoxy)acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O4/c1-2-3-4-11-5-6-12-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1049