Learn More
2,2'-[Butano-1,4-diylbis(piperazina-1,4-diil)]dipirimidina, TRC
Código de producto. 30138222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138222 50 mg 50 miligramos
30132985 250 mg 250 miligramos
17902365 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68997050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 257877-45-5
Fórmula molecular C20 H30 N8
Peso molecular (g/mol) 382.51
Sinónimo 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-[4-(4-pirimidina-2-ilpiperazina-1-il)butil]piperazina-1-il]pirimidina
SMILES C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)CN3CCN(CC3)c4ncccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30N8/c1(9-25-11-15-27(16-12-25)19-21-5-3-6-22-19)2-10-26-13-17-28(18-14-26)20-23-7-4-8-24-20/h3-8H,1-2,9-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.2593